Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2,6-Dihydroxyacetophenone, Ultrapure MALDI Matrix
Artikelnummer. 15458769
Skift visning
Mængde:
5 x 10 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458769 5 x 10 mg Hver
1 options
Artikelnummer. 15458769 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. J67625.!K
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For use as a matrix in MALDI mass spectrometry analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dihydroxyacetophenone
Navn note Ultrapure MALDI Matrix
CAS 699-83-2
Smeltepunkt 156°C to 159°C
Farve Brown to Yellow
Molekylær formel C8H8O3
MDL nummer MFCD00002270
Mængde 5 x 10 mg
Beilstein 1366061
Synonym 2',6'-dihydroxyacetophenone, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethanone, 2,6-dihydroxyacetophenone, 2-acetylresorcinol, resorcinol, 2-acetyl, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethan-1-one, 2,6-dihydroxy acetophenone, gamma-resacetophenone, ethanone, 1-2,6-dihydroxyphenyl, unii-88bo51g3y2
InChI nøgle YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC=C1O)O
IUPAC navn 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 152.149
PubChem CID 69687
Formel vægt 152.15
Fysisk form Powder