Få mere at vide
2',6'-Dihydroxyacetophenon, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',6'-Dihydroxyacetophenone |
| Smeltepunkt | 156 °C til 159 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1366061 |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | ≥98% |