Få mere at vide
2',6'-Dihydroxyacetophenone, 98+%
Artikelnummer. 11457576
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457576 5 g 5g
11467576 25 g 25g
11477576 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14627.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 699-83-2 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 699-83-2
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00002270
InChI nøgle YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',6'-dihydroxyacetophenone, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethanone, 2,6-dihydroxyacetophenone, 2-acetylresorcinol, resorcinol, 2-acetyl, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethan-1-one, 2,6-dihydroxy acetophenone, gamma-resacetophenone, ethanone, 1-2,6-dihydroxyphenyl, unii-88bo51g3y2
PubChem CID 69687
IUPAC navn 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC=C1O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',6'-Dihydroxyacetophenone
Smeltepunkt 156°C to 159°C
Mængde 5 g
Beilstein 1366061
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥98%