Få mere at vide
2,6-Dihydroxy-4-methylbenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atranol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-5-2-7(10)6(4-9)8(11)3-5/h2-4,10-11H,1H3 |
| Formel vægt | 152.0473 |