Få mere at vide
2,6-Difluorotoluen, 98%
Artikelnummer. 11456067
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456067 25 g 25g
11436067 1 g 1g
11446067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25076.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 443-84-5 | C7H6F2 | 128,122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 443-84-5
Molekylær formel C7H6F2
Molekylvægt (g/mol) 128.122
MDL nummer MFCD00043898
InChI nøgle MZLSNIREOQCDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorotoluene, benzene, 1,3-difluoro-2-methyl, 2.6-difluoro methyl benzene, 1,3-difluoro-2-methyl-benzene, 1,3-difluor-2-methylbenzol, pubchem1614, 2,6-difluoro toluene, acmc-209jxo, ksc493c9b
PubChem CID 581493
IUPAC navn 1,3-difluor-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC=C1F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorotoluene
Tæthed 1.13
Kogepunkt 112°C to 115°C
Flammepunkt 10°C (50°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.4528
Mængde 25 g
FN nummer UN2388
Beilstein 1932656
Formel vægt 128.12
Procent renhed 98%