Få mere at vide
2,6-difluorphenylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495415
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495415 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15495415 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58845.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1380918-98-8 | C6H3BrF2Zn | 258.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorophenylzinc bromide
Navn note Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 1380918-98-8
Tæthed 1.006
Molekylær formel C6H3BrF2Zn
MDL nummer MFCD09801448
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air sensitive
Synonym 2,6-difluorophenylzinc bromide, bromo 2,6-difluorophenyl zinc, 2,6-difluorophenylzinc bromide solution, 2,6-difluorophenylzinc bromide 0.5m in tetrahydrofuran, 2,6-difluorophenylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2,6-difluorophenylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran
InChI nøgle PYSMUDJGPPCOFC-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Zn+]Br.FC1=CC=CC(F)=[C-]1
IUPAC navn 2,6-difluorbenzen-1-id; bromozincylium
Molekylvægt (g/mol) 258.37
PubChem CID 24722677
Formel vægt 258.37