Få mere at vide
2,6-Difluorophenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10487962 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10487962 1 g Glass bottle 1g
10212802 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10487962 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359150010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 162101-25-9
Molekylær formel C6H5BF2O2
Molekylvægt (g/mol) 157.911
InChI nøgle DBZAICSEFBVFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzeneboronic acid, 2,6-difluorophenyl boronic acid, 2,6-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorphenylboronic acid, 2,6-difluoro phenylboric acid, boronic acid, b-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylboricacid, pubchem1816, acmc-1celt
PubChem CID 2734336
IUPAC navn (2,6-difluorophenyl)boronic acid
SMIL B(C1=C(C=CC=C1F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Difluorophenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 157.91
Procent renhed ≥96.5%
Fysisk form Crystalline Powder