Få mere at vide
2,6-Difluorophenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11494050
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494050 25 g 25g
11419216 1 g 1g
11429216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18063.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 85068-28-6 | C8H6F2O2 | 172,131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85068-28-6
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
MDL nummer MFCD00010001
InChI nøgle FUGDCKXBUZFEON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorophenylacetic acid, 2-2,6-difluorophenyl acetic acid, 2,6-difluorophenyl acetic acid, 2,6-difluoro-benzene acetic acid, benzeneacetic acid, 2,6-difluoro, 2,6-difluorophenylaceticacid, pubchem8397, acmc-209xw7, rarechem al bo 0249
PubChem CID 123585
IUPAC navn 2-(2,6-difluorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)CC(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 99 °C til 102 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3650109
Formel vægt 172.13
Procent renhed 98%