Få mere at vide
2,6-Difluorophenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 11313686
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313686 5 g 5g
11303686 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14779.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 65295-69-4 | C7H3F2NO | 155.104 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65295-69-4
Molekylær formel C7H3F2NO
Molekylvægt (g/mol) 155.104
MDL nummer MFCD00001998
InChI nøgle YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorophenyl isocyanate, 2,6-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isocyanato, 2,6-difluorobenzenisocyanate, timtec-bb sbb006664, pubchem5023, acmc-1bcwu, 2,6 difluorophenylisocyanate, 2,6-difluoro phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2,6-difluoro benzene
PubChem CID 522162
IUPAC navn 1,3-difluoro-2-isocyanatobenzene
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorophenyl isocyanate
Smeltepunkt 22°C to 25°C
Kogepunkt 60°C (10 mmHg)
Flammepunkt 58°C (136°F)
Brydningsindeks 1.4928
Mængde 5 g
FN nummer UN2930
Beilstein 7115873
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 155.11
Procent renhed 97%