Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 6-Difluorophenyl isocyanate |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 22.0°C to 25.0°C |
| Farve | White to Yellow |
| Flammepunkt | 58°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | F2C6H3NCO |
| Vis mere |