Få mere at vide
2,6-difluorbenzylmagnesiumbromid, 0,25 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460876
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460876 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15460876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54189.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 107549-26-8 | C7H5BrF2Mg | 231,32 g/mol
2,6-difluorbenzylmagnesiumbromid, 0,25 M i 2-MeTHF anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,6-difluorbenzylmagnesiumbromid, 0,25 M i 2-MeTHF anvendes
som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 107549-26-8
Molekylær formel C7H5BrF2Mg
MDL nummer MFCD11113508
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Synonym 2,6-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, 2,6-difluorobenzylmagnesium bromide, grignard reagent
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle KEOOIBWMYNKEEF-UHFFFAOYSA-M
SMIL FC1=CC=CC(F)=C1C[Mg]Br
IUPAC navn brom[(2,6-difluorphenyl)methyl]magnesium
Molekylvægt (g/mol) 231.32
PubChem CID 73995681
Formel vægt 231.32
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in 2-MeTHF