Få mere at vide
2,6-Difluorobenzyl bromide, 96%
Artikelnummer. 11468017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468017 5 g 5g
11478017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17434.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85118-00-9 | C7H5BrF2 | 207.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85118-00-9
Molekylær formel C7H5BrF2
Molekylvægt (g/mol) 207.02
MDL nummer MFCD00000329
InChI nøgle LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-difluorobenzene, 2,6-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,6-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,3-difluoro, timtec-bb sbb006564, 2-bromomethyl-1,3-difluoro-benzene, fr cf b1e, pubchem4915, acmc-209q4j
PubChem CID 581435
IUPAC navn 2-(brommethyl)-1,3-difluorbenzen
SMIL FC1=CC=CC(F)=C1CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorobenzyl bromide
Smeltepunkt 49°C to 53°C
Tæthed 1.6
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Beilstein 2083943
Formel vægt 207.02
Procent renhed ≥97%