Få mere at vide
2,6-Difluorobenzoyl chloride, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10521282 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5mL; Glass bottle
Artikelnummer.
10521282 5mL; Glass bottle
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10521282 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 224510050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Difluorobenzoyl chloride
CAS 18063-02-0
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.4g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H3ClF2O
Lineær formel F2C6H3COCl
Brydningsindeks 1.4988 to 1.5008 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00000659
Mængde 5 mL
Synonym 2,6-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzoyl chloride, acmc-1ca8w, 2,6-diflurobenzoyl chloride, 2 6-difluorobenzoyl chloride, 2,6-diflourobenzoyl chloride, 2,6-difluoro benzoylchloride, 2.6-difluorobenzoyl chloride, 2,6-difluro-benzoyl chloride
InChI nøgle QRHUZEVERIHEPT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)Cl)F
IUPAC navn 2,6-difluorobenzoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 176.547
PubChem CID 87438
Formel vægt 176.55
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Difluorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.