Få mere at vide
2,6-Difluorobenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11473654
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473654 100 g 100g
11453654 5 g 5g
11463654 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473654 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11286.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18063-02-0 | C7H3ClF2O | 176.547 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18063-02-0
Molekylær formel C7H3ClF2O
Molekylvægt (g/mol) 176.547
MDL nummer MFCD00000659
InChI nøgle QRHUZEVERIHEPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzoyl chloride, acmc-1ca8w, 2,6-diflurobenzoyl chloride, 2 6-difluorobenzoyl chloride, 2,6-diflourobenzoyl chloride, 2,6-difluoro benzoylchloride, 2.6-difluorobenzoyl chloride, 2,6-difluro-benzoyl chloride
PubChem CID 87438
IUPAC navn 2,6-difluorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorobenzoyl chloride
Tæthed 1.407
Kogepunkt 72°C to 77°C (13 mmHg)
Flammepunkt 72°C (162°F)
Brydningsindeks 1.4988
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 639438
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 176.55
Procent renhed 98%