Få mere at vide
2,6-Difluorobenzonitril, 98%
Artikelnummer. 11478673
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478673 250 g 250g
11458673 10 g 10g
11468673 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11478673 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10454.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1897-52-5 | C7H3F2N | 139,105 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1897-52-5
Molekylær formel C7H3F2N
Molekylvægt (g/mol) 139.105
MDL nummer MFCD00001778
InChI nøgle BNBRIFIJRKJGEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenznitrile, benzonitrile, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzonitrile, 2,6-dfbn, unii-1j58z42a2e, 2,6-difluoro benzonitrile, 2,6-difluorobenzenecarbonitrile, 2,6-difluorophenylcyanide, ncr bf ff, 6-difluorobenzonitrile
PubChem CID 74695
IUPAC navn 2,6-difluorbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)C#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorobenzonitrile
Smeltepunkt 28 °C til 32 °C
Tæthed 1.246
Kogepunkt 197 °C til 198 °C
Flammepunkt 80 °C (176 °F)
Lugt Mandelagtig
Brydningsindeks 1.4875
Mængde 250 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2045292
Formel vægt 139.11
Procent renhed 98%