Få mere at vide
2,6-Difluorobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11458673
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458673 10 g 10g
11468673 50 g 50g
11478673 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11458673 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10454.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1897-52-5 | C7H3F2N | 139.105 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1897-52-5
Molekylær formel C7H3F2N
Molekylvægt (g/mol) 139.105
MDL nummer MFCD00001778
InChI nøgle BNBRIFIJRKJGEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenznitrile, benzonitrile, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzonitrile, 2,6-dfbn, unii-1j58z42a2e, 2,6-difluoro benzonitrile, 2,6-difluorobenzenecarbonitrile, 2,6-difluorophenylcyanide, ncr bf ff, 6-difluorobenzonitrile
PubChem CID 74695
IUPAC navn 2,6-difluorbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)C#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorobenzonitrile
Smeltepunkt 28°C to 32°C
Kogepunkt 197°C to 198°C
Flammepunkt 80°C (176°F)
Lugt Almond-like
Mængde 10 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2045292
Formel vægt 139.11
Procent renhed 98%