Få mere at vide
2,6-difluorbenzoesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441948
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441948 25 g 25g
11451948 100 g 100g
11461948 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14558.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 385-00-2 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 385-00-2
Molekylær formel C7H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.104
MDL nummer MFCD00002411
InChI nøgle ONOTYLMNTZNAQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-difluoro, 2,6-difluorobenzoicacid, 2,6-difluoro benzoic acid, 2,6-difluoro-benzoic acid, pubchem2274, benzoic acid,6-difluoro, acmc-209j0h, 2,6,-difluorobenzoic acid, 3-09-00-01330 beilstein handbook reference, ksc223c7l
PubChem CID 9796
IUPAC navn 2,6-difluorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorobenzoic acid
Smeltepunkt 156°C to 160°C
Kogepunkt 72°C to 77°C (13 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 973774
Formel vægt 158.11
Procent renhed ≥98%