Få mere at vide
2,6-difluorbenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466230
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466230 1 g 1g
11476230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466230 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27128.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60230-37-7
Molekylær formel C6H5F2NO2S
Molekylvægt (g/mol) 193.17
MDL nummer MFCD00729101
InChI nøgle RVVVGGCOFWWDEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzene-1-sulfonamide, 2,6-difluorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 2,6-difluoro, fbt, 2,6-difluorophenylsulphonylamide, pubchem11779, acmc-209vki, d05dfj, ksc495s1r, 2,6-difluoro-benzenesulfonamide
PubChem CID 446274
ChEBI CHEBI:42429
IUPAC navn 2,6-difluorbenzensulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 188 °C til 192 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 193.17
Procent renhed 97%