Få mere at vide
2,6-Difluorobenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. p-7026673
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11459837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22805.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 162101-25-9 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
2,6-difluorbenzenboronsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-difluorbenzenboronsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162101-25-9
Molekylær formel C6H5BF2O2
Molekylvægt (g/mol) 157.911
MDL nummer MFCD00792436
InChI nøgle DBZAICSEFBVFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzeneboronic acid, 2,6-difluorophenyl boronic acid, 2,6-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorphenylboronic acid, 2,6-difluoro phenylboric acid, boronic acid, b-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylboricacid, pubchem1816, acmc-1celt
PubChem CID 2734336
IUPAC navn (2,6-difluorphenyl)borsyre
SMIL B(C1=C(C=CC=C1F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼140°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 8545931
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 157.91
Procent renhed 98%