Få mere at vide
2,6-Difluorobenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 11459837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459837 1 g 1g
11469837 5 g 5g
11479837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22805.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 162101-25-9 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
2,6-difluorbenzenboronsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-difluorbenzenboronsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162101-25-9
Molekylær formel C6H5BF2O2
Molekylvægt (g/mol) 157.911
MDL nummer MFCD00792436
InChI nøgle DBZAICSEFBVFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzeneboronic acid, 2,6-difluorophenyl boronic acid, 2,6-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorphenylboronic acid, 2,6-difluoro phenylboric acid, boronic acid, b-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylboricacid, pubchem1816, acmc-1celt
PubChem CID 2734336
IUPAC navn (2,6-difluorphenyl)borsyre
SMIL B(C1=C(C=CC=C1F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼140°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 8545931
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 157.91
Procent renhed 98%