Få mere at vide
2,6-Difluorobenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Difluorobenzamide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11) |
| Formel vægt | 157.0339 |