Få mere at vide
2,6-Difluorobenzamide, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449183
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449183 500 g 500g
11429183 25 g 25g
11439183 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11685.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18063-03-1
Molekylær formel C7H5F2NO
Molekylvægt (g/mol) 157.12
MDL nummer MFCD00007972
InChI nøgle AVRQBXVUUXHRMY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87439
IUPAC navn 2,6-difluorobenzamide
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorobenzamide
Smeltepunkt 145°C to 148°C
Mængde 500 g
Beilstein 2047480
Synonym benzamide, 2,6-difluoro, 2,6-dfam, unii-sj2rn214mk, sj2rn214mk, 2,6-difluorobenzoylamide, 2,6 difluorobenzamide, 2.6-difluorobenzamide, pubchem10766, 2, 6 difluorobenzamide, 2,6 difluorobenzamide;
Formel vægt 157.12
Procent renhed ≥98%