Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 6-Difluorobenzaldehyde |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 15°C to 17°C |
| Farve | Yellow |
| Tæthed | 1.3100g/mL |
| Kogepunkt | 82°C to 84°C (15.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 73°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Vis mere |