Få mere at vide
2,6-Difluorobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11489246
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489246 5 g 5g
11499246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18099.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 437-81-0 | C7H4F2O | 142.105 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 437-81-0
Molekylær formel C7H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 142.105
MDL nummer MFCD00010293
InChI nøgle SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro benzaldehyde, 2,6-dfad, benzaldehyde, 2,6-difluoro, 2,6-difluorobenzaledehyde, pubchem1438, 2,6-difluorbenzaldehyde, 2,6 difluorobenzaldehyde, acmc-1adi4, 2, 6-difluorobenzaldehyde, 2,6-difluoro-benzaldehyde
PubChem CID 136284
IUPAC navn 2,6-difluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 15°C to 17°C
Tæthed 1.317
Kogepunkt 85°C to 86°C (20 mmHg)
Flammepunkt 73°C (163°F)
Brydningsindeks 1.507
Mængde 5 g
Beilstein 1935273
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 142.11
Procent renhed 97%