Få mere at vide
2,6-Difluoroaniline, TRC
Artikelnummer. 30006211
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006211 5 g
30007384 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006211 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4455305G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5509-65-9
Molekylær formel C6H5F2N
Molekylvægt (g/mol) 129.11
Synonym 2,6-Difluorobenzenamine, 2,6-Difluorobenzeneamine, 2,6-Difluorophenylamine, NSC 127234;
SMIL Nc1c(F)cccc1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluoroaniline
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Formel vægt 129.039