Få mere at vide
2,6-Difluoroaniline, 98%
Artikelnummer. 11479933
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479933 100 g 100g
11459933 5 g 5g
11469933 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479933 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13020.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5509-65-9 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
2,6-difluoranilin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,6-difluoranilin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt,
der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5509-65-9
Molekylær formel C6H5F2N
Molekylvægt (g/mol) 129.11
MDL nummer MFCD00007655
InChI nøgle ODUZJBKKYBQIBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-phenylamine, 2,6-difluoro aniline, 2,6-difluorobenzenamine, 2,6-difluoranilin, 2,6 difluoroaniline, 2,6-diflouroaniline, pubchem4034, 2,6-difuluoroaniline
PubChem CID 79647
IUPAC navn 2,6-difluoranilin
SMIL NC1=C(F)C=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluoroaniline
Tæthed 1.275
Kogepunkt 152°C to 154°C
Flammepunkt 51°C (124°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.508
Mængde 100 g
FN nummer UN1992
Beilstein 2802697
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 129.11
Procent renhed 98%