Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2', 6'-Difluoroacetophenone |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1900g/mL |
| Kogepunkt | 76,0 °C til 79,0 °C (15,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 76 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |