Få mere at vide
2',6'-difluoracetophenon, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080621
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11409562
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10220.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13670-99-0 | C8H6F2O | 156.13 g/mol
2a,6a-difluoracetophenon blev anvendt i syntesen af 2-amino-4-alkyl- og 2-amino-4-arylquinazoliner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 ,′6′ -Difluoracetophenon blev anvendt i syntesen af 2-amino-4-alkyl- og 2-amino-4-arylquinazoliner.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13670-99-0
Molekylær formel C8H6F2O
Molekylvægt (g/mol) 156.13
MDL nummer MFCD00000328
InChI nøgle VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054
PubChem CID 83643
SMIL CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2',6'-Difluoroacetophenone
Tæthed 1.195
Kogepunkt 76°C to 79°C (15 mmHg)
Flammepunkt 76°C (168°F)
Brydningsindeks 1.481
Mængde 1 g
Beilstein 2046068
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn 1-(2,6-difluorophenyl)ethan-1-one
Formel vægt 156.13
Procent renhed 98%