Få mere at vide
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392529
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11392529
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26640.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123843-65-2
Molekylær formel C8H6F2O3
Molekylvægt (g/mol) 188.13
MDL nummer MFCD02949623
InChI nøgle LGHVYSAINQRZJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-difluoro-4-methoxy, 2,6-difluoro-4-methoxy-benzoic acid, acmc-1c2va, 2,6-difluoro-p-anisic acid, ksc495m7l, 4-carboxy-3,5-difluoroanisole, benzoic acid,2,6-difluoro-4-methoxy, 2,6-difluoro-4-methoxybenzoic acid
PubChem CID 2778228
IUPAC navn 2,6-difluoro-4-methoxybenzoic acid
SMIL COC1=CC(F)=C(C(O)=O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 183°C to 185°C
Mængde 10 g
Formel vægt 188.13
Procent renhed 97%