Få mere at vide
2,6-difluor-4-hydroxybenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474627
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474627 250 mg 250mg
15464627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31974.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 532967-21-8 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532967-21-8
Molekylær formel C7H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.104
MDL nummer MFCD07772042
InChI nøgle ROAQMGJHSNIROA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,6-difluoro-4-hydroxy, ksc495q9f, 3,5-difluoro-4-formylphenol, 4-hydroxy-2,6-difluorobenzaldehyde, 2,6-difluoro-4-hydroxy benzaldehyde, 2,6-bis fluoranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,6-difluoro-4-hydroxy-9ci
PubChem CID 24903548
IUPAC navn 2,6-difluor-4-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)C=O)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 179°C to 182°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 158.11
Procent renhed 95%