Få mere at vide
2,6-Difluoro-3-methylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11372559
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372559 1 g 1g
11382559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26656.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2,6-Difluoro-3-methylaniline is used as a solvent is convenient as the pyridine can serve both as the solvent and the catalyst in the transformation.
Solubility
Soluble in organic solvents.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144851-63-8
Molekylær formel C7H7F2N
Molekylvægt (g/mol) 143.14
MDL nummer MFCD06660182
InChI nøgle ZMNJSSZHDRBGNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-difluoro-3-methyl, 2,6-difluoro-m-toluidine, 3-amino-2,4-difluorotoluene, 2,6-difluoro-3-methylphenylamine
PubChem CID 15017536
IUPAC navn 2,6-difluoro-3-methylaniline
SMIL CC1=C(F)C(N)=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluoro-3-methylaniline
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vægt 143.14
Procent renhed 97%