Få mere at vide
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetic acid |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 202.16 |
| Procent renhed | 97% |