Få mere at vide
2,6-Difluor-3-methoxyanilin, 97%
Artikelnummer. 11392509
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392509 1 g 1g
11302519 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26631.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 144851-62-7 | C7H7F2NO | 159,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144851-62-7
Molekylær formel C7H7F2NO
Molekylvægt (g/mol) 159.14
MDL nummer MFCD04115898
InChI nøgle XVLHUQRLEPQGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine,2,6-difluoro-3-methoxy, acmc-20dww5, 2,6-difluoro-m-anisidine, 3-amino-2,4-difluoroanisole, 2,6-difluoro-3-methoxyphenylamine, benzenamine, 2,6-difluoro-3-methoxy-9ci
PubChem CID 3871278
IUPAC navn 2,6-difluor-3-methoxyanilin
SMIL COC1=C(F)C(N)=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluoro-3-methoxyaniline
Brydningsindeks 1.5235
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 159.14
Procent renhed 97%