Få mere at vide
2,6-Difluor-3-hydroxybenzaldehyd, 95%
Artikelnummer. 15494947
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494947 250 mg 250mg
15484947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32250.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 152434-88-3 | C7H4F2O2 | 158,104 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152434-88-3
Molekylær formel C7H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.104
MDL nummer MFCD08275284
InChI nøgle NHGSYGIEJAONJB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 594111
IUPAC navn 2,6-difluor-3-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1O)F)C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 110 °C til 114 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 2,6-difluoro-3-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,6-difluoro-3-hydroxy, acmc-1c55f, 2,4-difluoro-3-formylphenol, #, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-hydroxy, 2,6-bis fluoranyl-3-oxidanyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-hydroxy-9ci
Formel vægt 158.11
Procent renhed 95%