Få mere at vide
2,6-dichlorstyren, 96%, stik. med 0,1% 4-tert-butylcatechol
Beskrivelse
2,6-dichlorstyren anvendes til fremstilling af 1,3-dichlor-2-(1,2-dibrom-ethyl)-benzen ved bromeringsreaktion under anvendelse af brom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,6-dichlorstyren anvendes til fremstilling af 1,3-dichlor-2-(1,2-dibrom-ethyl)-benzen ved bromeringsreaktion under anvendelse af brom.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorostyrene |
| Navn note | stabiliseret med 0,1% 4-tert-butylcatechol |
| Tæthed | 1.266 |
| Kogepunkt | 88 °C til 90 °C (8 mmHg) |
| Flammepunkt | 71 °C (159 °F) |
| Brydningsindeks | 1.574 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1931527 |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 173.04 |
| Vis mere |