Få mere at vide
2,6-Dichlorostyrene, 96%, stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11372077
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372077 5 g 5g
11382077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07860.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28469-92-3 | C8H6Cl2 | 173.04 g/mol
2,6-dichlorstyren anvendes til fremstilling af 1,3-dichlor-2-(1,2-dibrom-ethyl)-benzen ved bromeringsreaktion under anvendelse af brom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dichlorstyren anvendes til fremstilling af 1,3-dichlor-2-(1,2-dibrom-ethyl)-benzen ved bromeringsreaktion under anvendelse af brom.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28469-92-3
Molekylær formel C8H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 173.04
MDL nummer MFCD00000579
InChI nøgle YJCVRMIJBXTMNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorostyrene, 1,3-dichloro-2-vinylbenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-ethenyl, 2,6-dichlorstyrol, acmc-20ao92, 1,3-dichloro-2-vinylbenzene #, 2,6-dichlorostyrene, stabilized 5g
PubChem CID 34254
IUPAC navn 1,3-dichlor-2-ethenylbenzen
SMIL ClC1=CC=CC(Cl)=C1C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorostyrene
Navn note stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Tæthed 1.266
Kogepunkt 88°C to 90°C (8 mmHg)
Flammepunkt 71°C (159°F)
Brydningsindeks 1.574
Mængde 5 g
Beilstein 1931527
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 173.04
Procent renhed 96%