Få mere at vide
2,6-dichloroquinon-4-chloroimid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H |
| Formel vægt | 208.9202 |