Få mere at vide
2,6-Dichlorophenylthiourea, TRC
Artikelnummer. 30380483
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30380483 10 g
30384819 5 g
30370553 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30380483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD65046010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6590-91-6
Molekylær formel C7 H6 Cl2 N2 S
Molekylvægt (g/mol) 221.11
Synonym 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
IUPAC navn (2,6-dichlorophenyl) Thiourea
SMIL NC(=S)Nc1c(Cl)cccc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Formel vægt 219.9629