Få mere at vide
2,6-Dichlorophenylhydrazin hydrochlorid, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼225 °C (dekomponering) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 4569738 |
| Formel vægt | 213.5 |
| Procent renhed | ≥98% |