Få mere at vide
2,6-dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411854
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10411854 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10503754 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10113164 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10411854 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB08663DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50709-36-9
Molekylær formel C6H7Cl3N2
Molekylvægt (g/mol) 213.486
InChI nøgle CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 2,6-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 2,6-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, acmc-209kpe, ksc491e8j, 2,6-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,6-dichlorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 2723909
IUPAC navn (2,6-dichlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NN)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2, 6-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3NHNH2·HCl
Mængde 1 g
Formel vægt 213.49
Procent renhed 97%