Få mere at vide
2,6-Dichlorophenylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11408867
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408867 25 g 25g
11418867 100 g 100g
11428867 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19983.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3215-64-3
Molekylær formel C8H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 186.035
MDL nummer MFCD00001901
InChI nøgle AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenylacetonitrile, 2,6-dichlorobenzyl cyanide, 2-2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro, acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2-2,6-dichlorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 76678
IUPAC navn 2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorophenylacetonitrile
Smeltepunkt 74°C to 77°C
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1910482
Formel vægt 186.04
Procent renhed 98%