Få mere at vide
2,6-Dichlorophenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10133110 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10133110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155080250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichlorophenylacetonitrile
Navn note 97%
CAS 3215-64-3
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 74.0°C to 77.0°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H5Cl2N
Lineær formel Cl2C6H3CH2CN
MDL nummer MFCD00001901
Mængde 25 g
Synonym 2,6-dichlorophenylacetonitrile, 2,6-dichlorobenzyl cyanide, 2-2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro, acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2-2,6-dichlorophenyl ethanenitrile
InChI nøgle AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)Cl
IUPAC navn 2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 186.04
PubChem CID 76678
Formel vægt 186.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder