Få mere at vide
2,6-dichlorphenethylalkohol, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10222322 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10222322 5 g Glasflaske 5g
10028831 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10222322 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350760050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30595-79-0 | C8H8Cl2O | 191.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30595-79-0
Molekylær formel C8H8Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 191.05
MDL nummer MFCD00800674
InChI nøgle ZBQPKQUIKJDGIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenethyl alcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethanol, 2,6-dichlorophenethylalcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethan-1-ol, 2,6-dichlorophenethanol, benzeneethanol, 2,6-dichloro, acmc-209hha, 2,6-dichlorobenzeneethanol, ksc493m0h, benzeneethanol,2,6-dichloro
PubChem CID 2734100
IUPAC navn 2-(2,6-dichlorphenyl)ethanol
SMIL OCCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichlorophenethyl alcohol
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 59°C to 65°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 191.06
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller flager