Få mere at vide
2,6-dichlorindophenolnatriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496512 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496512 1 g 1g
11406522 10 g -
11416522 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496512 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215011801
Kemiske identifikatorer
CAS 620-45-1
Molekylær formel C12H6Cl2NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 290.07
MDL nummer MFCD00150014
InChI nøgle FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
IUPAC navn natrium-2,6-dichlor-4-[(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]benzen-1-olat
SMIL [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloroindophenol sodium salt
Farve Blå-grøn
Mængde 1 g
Formel vægt 290.08
Fysisk form Krystallinsk pulver