Få mere at vide
2,6-Dichlorindophenol natriumsalthydrat
Artikelnummer. 11449342
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449342 5 g 5g
11459342 25 g 25g
11469342 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449342 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10107.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.26 DKK
    449.65 DKK / 5g
    Spare 49.61 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1266615-56-8 | C12H6Cl2NNaO2 | 290,07 g/mol
2,6-Dichlorindophenol natriumsalthydrat er velegnet til C-vitaminbestemmelse. Det fungerer som et redoxfarvestof til at undersøge effektiviteten af guldnanopartikler (Au-NP) for den enzymatiske aktivitet af glucoseoxidase. Det bruges også til at sammensætte UVB-specifikt dosimeter og til at måle hastigheden af fotosyntese. Det fungerer som et godt reduktionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dichlorindophenolnatriumsalthydrat er velegnet til C-vitaminbestemmelse. Det fungerer som et redoxfarvestof til at undersøge effektiviteten af guldnanopartikler (Au-NP) for den enzymatiske aktivitet af glucoseoxidase. Det bruges også til at sammensætte UVB-specifikt dosimeter og til at måle hastigheden af fotosyntese. Det fungerer som et godt reduktionsmiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1266615-56-8
Molekylær formel C12H6Cl2NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 290.07
MDL nummer MFCD00150014
InChI nøgle FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
IUPAC navn natrium;4-[(3,5-dichlor-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]phenolat
SMIL [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 3641229
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,3068
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 290.08 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.