Få mere at vide
2,6-dichlorindophenol, natriumsalthydrat, 90+%
Artikelnummer. 13505050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13505050 25 g Glasflaske 25g
13565020 5 g Glasflaske 5g
13515050 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13505050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450700250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1266615-56-8 | C12H6Cl2NNaO2 | 290,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1266615-56-8
Molekylær formel C12H6Cl2NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 290.07
MDL nummer MFCD00150014
InChI nøgle CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dichloroindophenol sodium salt dihydrate, 2,6-dichloro-4-4-hydroxyphenyl azamethylene cyclohexa-2,5-dien-1-one, oxamet hane, oxamethane, sodium salt, c12h6cl2no2.na.2h2o, 2,6-dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino phenolate dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino benzenolate dihydrate
PubChem CID 23696612
IUPAC navn natrium;4-[(3,5-dichlor-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]phenolat;dihydrat
SMIL [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Analyseprocentområde 90+%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol
Formel vægt 290.07
Procent renhed 90+%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.