Få mere at vide
2,6-Dichloroformanilide, TRC
Artikelnummer. 30387798
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387798 10 g
30370656 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387798 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43440010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10113-35-6
Molekylær formel C7H5Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 190.03
Synonym 2,6-Dichloro-N-formylaniline, 2,6-Dichloroformanilide, 2,6-Dichlorophenylformamide, 2',6'-Dichloroformanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)formamide
SMIL Clc1cccc(Cl)c1NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloroformanilide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-4H,(H,10,11)
Formel vægt 188.9748