Få mere at vide
2,6-Dichlorbenzylamin, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorobenzylamine |
| Lugt | Amin-lignende |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 176.05 |
| Procent renhed | ≥97% |