Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzylamine, 97+%
Artikelnummer. 11452290
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452290 1 g 1g
11462290 5 g 5g
11472290 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452290 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29274.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6575-27-5 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6575-27-5
Molekylær formel C7H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 176.04
MDL nummer MFCD00047928
InChI nøgle VLVLNNQMURDGPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzylamine, 2,6-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorophenyl methylamine, 1-2,6-dichlorophenyl methanamine, pubchem15690, 2,6-dichloro-benzylamine, acmc-20ao98, chembl13305, benzenemethanamine,2,6-dichloro
PubChem CID 485432
IUPAC navn (2,6-dichlorphenyl)methanamin
SMIL NCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzylamine
Lugt Amine-like
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 176.05
Procent renhed ≥97%