Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzyl bromide, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10776171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10776171 25 g Plastic bottle 25g
10417540 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146130250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20443-98-5
Molekylær formel C7H5BrCl2
Molekylvægt (g/mol) 239.92
MDL nummer MFCD00000577
InChI nøgle PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6-dichlorobenzylbromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro, 1-bromomethyl-2,6-dichlorobenzene, .alpha.-bromo-2,6-dichlorotoluene, a-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6 dichloro benzyl bromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro-9ci
PubChem CID 30159
IUPAC navn 2-(bromomethyl)-1,3-dichlorobenzene
SMIL ClC1=CC=CC(Cl)=C1CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichlorobenzyl bromide
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54°C to 57°C
Farve Colorless to White
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastic bottle
Lineær formel Cl2C6H3CH2Br
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: 1g/10mL methanol
Formel vægt 239.93
Procent renhed 99+%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichlorobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.